Documenti fondamentali
HCD8MAG15K17PMX
Millipore
Pannello MILLIPLEX® di sferette magnetiche per i biomarcatori correlati ai linfociti T CD8+ umani - Saggio immunologico multiplex premiscelato a 17 elementi
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Sinonimo/i:
Human CD8 T cell cytokine panel, Human cytokine multiplex kit, Luminex® human cytokine immunoassay, Millipore human cytokine panel
Scegli un formato
96 WELLS
4.960,00 €
4.960,00 €
Disponibilità del prodotto: Una volta che l’ordine sarà stato immesso nel sistema, riceverai una conferma d’ordine.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
4.960,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
4.960,00 €
Disponibilità del prodotto: Una volta che l’ordine sarà stato immesso nel sistema, riceverai una conferma d’ordine.
Richiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
standard curve range: 0.4-1,500 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 0.5-2,000 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 1-3,500 pg/mL
(MIP-1α)
standard curve range: 1-5,000 pg/mL
(Granzyme B)
standard curve range: 1-5,000 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 1-5,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 10-50,000 pg/mL
(Perforin)
standard curve range: 10-50,000 pg/mL
(sFasL)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(sCD137)
standard curve range: 2-7,500 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 2-7,500 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 20-100,000 pg/mL
(Granzyme A)
standard curve range: 4-15,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 400-1,650,000 pg/mL
(sFas)
standard curve range: 5-20,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 7-30,000 pg/mL
(MIP-1β)
tecniche
multiplexing: suitable
Compatibilità
configured for Premixed
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
I linfociti T CD8+ (noti anche come linfociti T citotossici, linfociti T citolitici e linfociti T killer) appartengono a un sottogruppo di linfociti T in grado di indurre la morte di cellule somatiche infette o tumorali. I linfociti T che si legano debolmente agli antigeni self del complesso maggiore di istocompatibilità (MHC) nel timo vanno incontro a selezione positiva e vengono indirizzati a linfociti T singolo positivi CD4+ o CD8+. I linfociti T CD8+ che sopravvivono e maturano dopo l'attivazione diventano cellule citotossiche, esprimendo recettori delle cellule T (TCR) in grado di riconoscere specifici peptidi antigenici legati alle molecole MHC di classe I e alla glicoproteina CD8. L'affinità tra la proteina CD8 e la molecola MHC contribuisce a mantenere strettamente legati il linfocita T citotossico e il bersaglio durante l'attivazione specifica da parte dell'antigene. Una volta attivati, i linfociti T CD8+ sono generalmente classificati come dotati di un ruolo citotossico predefinito all'interno del sistema immunitario e subiscono un'espansione clonale indotta dall'IL-2, che aumenta il numero di cellule specifiche per l'antigene bersaglio. I linfociti T CD8+ viaggiano quindi in tutto il corpo alla ricerca di cellule somatiche/tumorali positive all'antigene.
La piattaforma Luminex® xMAP® utilizza un saggio immunologico con sferette magnetiche che offre una velocità e una sensibilità ideali per quantificare simultaneamente più analiti, migliorando sensibilmente la produttività e risparmiando volume di campioni preziosi.
Tipo di pannello: citochine/chemochine
Specificità
In questo gruppo la reattività crociata tra gli anticorpi e qualunque altro analita è al di sotto del limite di rilevabilità o trascurabile.
Applicazioni
  • Analiti: GM-CSF, sCD137, IFNγ, sFas, sFasL, Granzima A, Granzima B, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, MIP-1α, MIP-1β, TNF-α, Perforina
  • Tipo di campione raccomandato: siero, plasma oppure lisato di tessuti/cellule e surnatante di coltura
  • Diluizione del campione raccomandata: tal quale
  • Tempo di esecuzione del saggio: nel corso della notte
  • Categoria di ricerca: infiammazione & immunologia
Stoccaggio e stabilità
Si raccomanda di conservare i componenti del kit a 2-8°C.
Altre note
Sensibilità: per le sensibilità dei singoli biomarcatori, consultare il protocollo del kit.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Visita l’Archivio dei documenti
Sujita Sukumaran et al.
Cancer discovery, 8(8), 972-987 (2018-06-09)
The adoptive transfer of chimeric antigen receptor (CAR)-modified T cells has produced tumor responses even in patients with refractory diseases. However, the paucity of antigens that are tumor selective has resulted, on occasion, in "on-target, off-tumor" toxicities. To address this
M Hernandez-Cedeño et al.
Cell stress & chaperones, 26(3), 515-525 (2021-02-26)
Hyperinflammation distinguishes COVID-19 patients who develop a slight disease or none, from those progressing to severe and critical conditions. CIGB-258 is a therapeutic option for the latter group of patients. This drug is an altered peptide ligand (APL) derived from
Ilana C van Rensburg et al.
Immunity, inflammation and disease, 5(1), 57-67 (2017-03-03)
Studies show that B-cells, in addition to producing antibodies and antigen-presentation, are able to produce cytokines as well. These include regulatory cytokines such as IL-10 by regulatory B-cells. Furthermore, a rare regulatory subset of B-cells have the potential to express
Ariana García-Ojalvo et al.
International wound journal, 16(6), 1294-1303 (2019-08-21)
Diabetic foot ulcer is one of the most frightened diabetic complications leading to amputation disability and early mortality. Diabetic wounds exhibit a complex networking of inflammatory cytokines, local proteases, and reactive oxygen and nitrogen species as a pathogenic polymicrobial biofilm
Lee Kiang et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 59(8), 3767-3778 (2018-07-27)
Retinal detachment (RD) separates the retina from the underlying retinal pigment epithelium, resulting in a gradual degeneration of photoreceptor (PR) cells. It is known that RD also results in an inflammatory response, but its contribution to PR degeneration is unknown.