Documenti
GC0004
Supelco
Trifluoroacetic acid solution
10%
Sinonimo/i:
Trifluoroacetic acid solution, acid, TFA
About This Item
Formula condensata:
CF3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.02
Beilstein:
5446934
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
product name
Trifluoroacetic acid solution, 0.1%
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Durata
18 mo. (from manufacture date)
Composizione
Trifluoroacetic acid, 0.095-0.105 % (v/v)
Colore
APHA: ≤10
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Expiration date18 months from mfg date% V/ V Trifluoroacetic acid0.095-0.105 % V/VColor (APHA)10APHA maxFormClear liquidpH at 25°CTo be recorded