Documenti fondamentali
FHLC01300
Millipore
Filtri a membrana PTFE con pori da 0,45 μm
greener alternative
Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana LCR
Scegli un formato
100 EA
331,00 €
331,00 €
Spedizione prevista il12 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
331,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
331,00 €
Spedizione prevista il12 giugno 2025Dettagli
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
130 °C max. temp.
Diametro
13 mm
Diam. filtro
13 mm
Spessore
140 μm , maximum
Estraibili (gravimetria)
0.5%
Dimensione pori
0.45 μm pore size
80 % porosity
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
  • I filtri a membrana LCR sono compatibili con la gran parte dei solventi per HPLC
  • Basso tenore di estraibili per la protezione del campione
  • La membrana in PTFE idrofilo è ideale per filtrare liquidi acquosi senza bagnatura preventiva.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Applicazioni
  • Filtrazione della fase mobile in HPLC
  • Chiarificazione di acidi, basi o soluzioni diluite di proteine
  • Isolamento di RNA
  • Analisi di microplastiche
Visita l’Archivio dei documenti
Preparation of organotypic hippocampal slice cultures: interface method.
De Simoni, Anna and Yu, Lily M Y
Nature Protocols, 1, 1439-1445 (2006)