EZHS40
Human Amyloid β40 ELISA Kit
measures and quantifies Amyloid β40 levels in 50 μL CSF, cell culture supernatent or plasma
Sinonimo/i:
Amyloid-beta protein 40
Scegli un formato
1.160,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
1.160,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
High Sensitivity Human Amyloid β40 ELISA, This High Sensitivity Human Amyloid β40 ELISA is used to measure & quantify Amyloid β40 levels in Neuroscience research.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
50 μL sample volume (Overnight assay)
assay range
sensitivity: 6.0 pg/mL
(50 μl sample size)
standard curve range: 16-500 pg/mL
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cerebrospinal fluid (CSF)
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm/590nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Neuroscience
Alzheimer′s Disease
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Raccomandato
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials