EZHR
Human Resistin ELISA Kit
measures and quantifies Resistin levels in 20 μL serum or plasma
Sinonimo/i:
Resistin ELISA Kit
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Human Resistin ELISA, This Human Resistin ELISA is used to measure & quantify Resistin levels in Metabolism & Endocrine research.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 90-108%
linearity: 83-100%
sensitivity: 0.16 ng/mL
standard curve range: 0.16-10 ng/mL
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm/590nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
No cross reactivity with mouse resistin
Applicazioni
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system, Respiratory Tract