EZHPI
Human Proinsulin ELISA Kit
measures and quantifies Proinsulin levels in 20 μL serum or plasma
Sinonimo/i:
Human Proinsulin Detection, Proinsulin ELISA
Scegli un formato
821,00 €
Spedizione prevista il16 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
821,00 €
Spedizione prevista il16 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Human Total Proinsulin ELISA, This Human Total Proinsulin ELISA is used to measure & quantify Proinsulin levels in Metabolism & Endocrine & Cell Signaling research.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 88-103%
linearity: 84-120%
sensitivity: 0.5 pM
standard curve range: 2-200 pM
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Obesity
Metabolic Disorders
Research Category
Metabolism
20 μL sample volume 3 hour assay, room temperature
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials