Documenti fondamentali
ET-BAGRACK-KIT
Millipore
NovaSeptum® GO Fixture for TC Bag Rack
Scegli un formato
1 PKG
181,00 €
181,00 €
Spedizione prevista il03 luglio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
181,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104105
181,00 €
Spedizione prevista il03 luglio 2025Dettagli
Nome Commerciale
NovaSeptum® GO
Livello qualitativo
Caratteristiche
autoclavable
Parametri
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F)
6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
applicazioni
pathogen testing
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Device configuration: Sterile Sampling accessory
NovaSeptum® GO Fixture is designed to make compatible TC Bag Rack with NovaSeptum® GO
Applicazioni
Sterility testing, pyrogenic testing, endotoxin testing, chemical analysis, pH analysis, and fermentation applications
Confezionamento
ET-BAGRACK-KIT (1 unit per box)
Componenti
  • Stainless steel in compliance with A4
Note legali
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany