EFHAB250
Unità filtrante EZ-Fit®, membrana nera, pori da 0,45 m, imbuto da 250 mL, confezione sfusa
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume (250 mL), pkg of Single packaging (EFHAB250I), pkg of Bulk packaging (EFHAB250B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Sinonimo/i:
Unità filtranti EZ-Fit® con tampone assorbente, Unità filtranti con membrana quadrettata in esteri misti di cellulosa per la determinazione della carica microbica
Prodotti consigliati
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Livello qualitativo
100
300
agenzia
ISO 7004
Sterilità
electron beam irradiated
Caratteristiche
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
Confezionamento
pkg of Bulk packaging (EFHAB250B)
pkg of Single packaging (EFHAB250I)
Capacità
250 mL
Diam. filtro
47 mm
Capacità imbuto
250 mL
Volume
(250 mL)
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
Compatibilità
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
for use with EZ-Fit® System
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Le unità di filtrazione sono irraggiate con fascio elettronico, un coperchio ventilato copre il campione per tutta la durata della filtrazione e un bordo a 360° impedisce che le pinze tocchino accidentalmente l'area di filtrazione della membrana durante il trasferimento della stessa, per proteggere i campioni dalla contaminazione e garantire al contempo risultati di enumerazione microbica affidabili.
La funzione EZ-FIT® Azure rende l'unità di filtrazione EZ-FIT® ancora più ergonomica e comoda, grazie all'imbuto trasparente e agli indicatori di livello di riempimento lungo tutta la circonferenza, per un riempimento facile da qualsiasi angolazione. L'innovativo design dell′insieme imbuto-base evita qualunque fuoriuscita o by-pass della membrana da parte del campione.
Le unità di colore blu offrono la flessibilità supplementare che permette di trasferire la membrana su una piastra di agar o di convertire il dispositivo in una piastra di Petri aggiungendo i terreni liquidi, dopo la filtrazione.
Le unità di filtranti sono conformi agli standard internazionali e riducono al minimo il residuo di campione. Inoltre, potendo essere impilate, consentono di risparmiare spazio nell'area di lavoro. Questi dispositivi monouso sono stati progettati per l′impiego con la rampa EZ-FIT® che dispone di specifiche teste di filtrazione EZ-FIT®.
Applicazioni
Confezionamento
EFHAB250B: Confezionato sfuso con busta protettiva (48 unità/confezione)
Note legali
Configurato per
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Articoli
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.