Documenti
CX0396
Supelco
Carbon Disulfide
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Sinonimo/i:
Carbon Disulfide, Carbon Bisulfide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191602
Numero indice EU:
200-843-6
agenzia
meets USP/NF
Livello qualitativo
Tensione di vapore
398 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤0.03% Water (H2O)
≤30 ppm Benzene (C6H6)
Residuo dopo evaporazione
≤5 ppm
Colore
APHA: ≤10
P. eboll.
46.5 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-111.6 °C
Temp. transizione
flash point -30 °C
Solubilità
2.1 g/L
Densità
1.26 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤382 nm
Assorbanza UV
λ: 382 nm Amax: ≤1.00
λ: 388 nm Amax: ≤0.50
λ: 403 nm Amax: ≤0.10
λ: 410 nm Amax: ≤0.05
λ: 500 nm Amax: ≤0.005
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/CS2/c2-1-3
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
CX0396-6 is packaged in poly coated glass bottles
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Assay (GC)99.9% minBenzene (C6H6)30ppm maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 382 nm1.00AU maxUV Abs. at 388 nm0.50AU maxUV Abs. at 403 nm0.10AU maxUV Abs. at 410 nm0.05AU maxUV Abs. at 500 nm0.005AU maxUV Cut-off382nm maxWater (H2O)0.03% max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup