Documenti fondamentali
CT01F1050
Millipore
Filtro a cartuccia Polygard® CT
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Sinonimo/i:
Polygard-CT Cartridge Filter 10 in. 1.0μm Code F Reinforced Core
Scegli un formato
50 PKG
930,00 €
930,00 €
Spedizione prevista il10 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 PKG
930,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
930,00 €
Spedizione prevista il10 giugno 2025Dettagli
Materiali
glass fiber-reinforced polypropylene
polyester support
polyethylene seal
polypropylene
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Polygard
Parametri
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Diametro
7.0 cm (2.75 in.)
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Dimensione pori
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
input
sample type liquid
Codice cartuccia
Code F (double open end w/flat gaskets)
Descrizione generale
Device Configuration: Cartridge
Note legali
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany