CR1001E06
Filtro per cartuccia Polygard® CR
pore size 10.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Sinonimo/i:
Polygard-CR Cartridge Filter 10 in. 10 μm Code 0 Ethylene-Propylene
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
EPR seal
polypropylene
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Polygard
Parametri
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Diametro
7.0 cm (2.75 in.)
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤50 mg
Dimensione pori
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
input
sample type liquid
Codice cartuccia
Code 0 (2-222; O-rings)
Categorie correlate
Descrizione generale
Nota sulla preparazione
30 min with hot water @ 80 °C
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min