Documenti fondamentali
CR0172T06
Millipore
Filtro per cartuccia Polygard® CR
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinonimo/i:
Polygard-CR Cartridge Filter 20 in. 1.0 μm Code 7 PTFE-encapsulated Fluoroelastomer
Scegli un formato
6 PKG
1.013,00 €
1.013,00 €
Spedizione prevista il20 agosto 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 PKG
1.013,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
1.013,00 €
Spedizione prevista il20 agosto 2025Dettagli
Materiali
PTFE seal
polypropylene
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Polygard
Parametri
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Lunghezza nominale della cartuccia
20 in. (50 cm)
Diametro
7.0 cm (2.75 in.)
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤50 mg
Dimensione pori
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
input
sample type liquid
Codice cartuccia
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descrizione generale
Device Configuration: Cartridge
Nota sulla preparazione
Sanitization Protocol
30 min with hot water @ 80 °C
Sterilization Method
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min
Risultati analitici
Gravimetric Extractables: after 24-h soak in water
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥10 L
Note legali
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany