Documenti fondamentali
Z748285
Sigma-Aldrich
Load flask for Aldrich® Kugelrohr apparatus
capacity 2000 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
distillation apparatus, distilling apparatus, fractional distillation apparatus, glass distillation apparatus, kugelrohr apparatus, kugelrohr distillation, short path distillation apparatus, vacuum distillation apparatus
Scegli un formato
1 EA
302,00 €
302,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
302,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
302,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass
single-neck
spherical
Giunto
joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
2000 mL
Descrizione generale
Heavy wall glass flask with solid support that attaches to Kugelrohr motor drive coupling. Fill load flask one-third full with distillable material.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)