CP74
Anti-Vinculin Mouse mAb (V284 or VLN01)
liquid, Calbiochem®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-Vinculin antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
V284, monoclonal
VLN01, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VCL(7414)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1 g/ml, chemiluminescence)
Immunoprecipitation (2 g/ml lysate)
Paraffin Sections (4-8 g/ml, heat pre-treatment required)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
Normal mouse serum
Skin cells or tissue
Altre note
Bakolitsa, C., et al. 1999 Cell99, 603.
Rudiger, M., et al. 1998 Bioessays20, 733
Tidball, J.G., et al. 1999 J. Biol. Chem.274, 33155
Goldmann, W.H., et al. 1996 J. Muscle Res. Cell Motil.17, 1.
Asijee, G.M., et al. 1990 Eur. J. Biochemistry189, 131
Otto, J.J. 1990 Cell Motil. Cytoskeleton16, 1.
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1