CP18
Anti-Collagen Type II (Ab-1) Mouse mAb (II-4C11)
liquid, clone II-4C11, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Collagen Type II antibody
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
II-4C11, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
rat, human, bovine, rabbit
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL2A1(1280)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1-5 µg/ml, see application references)
Paraffin Sections (1-10 µg/ml, see application references)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Kivrikko, K,I. 1993 Ann. Med.25, 113.
Sandell, L.J., et al. 1991 J. Cell. Biol.114, 1307.
Ryan, M.C., and Sandell, L.J. 1990 J. Biol. Chem.265, 10334.
Mayne, R., and Burgeson, R.E. 1987 Structure and Function of Collagen Types,Academic Press, Orlando, FL
WGK 1