Documenti fondamentali
CN1H72001
Millipore
*PP PLEAT CART 10UM 20" C-7
Scegli un formato
1 EA
269,00 €
269,00 €
Disponibile per la spedizione il07 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
269,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
269,00 €
Disponibile per la spedizione il07 aprile 2025Dettagli
Materiali
polypropylene
Livello qualitativo
Dimensione pori
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
Codice cartuccia
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descrizione generale
Device Configuration: Cartridge