Documenti fondamentali
CN1H0S402
Millipore
Filtro per cartuccia Polygard® CN
pore size 10.0 μm, Code 0 (2-222; O-rings)
Sinonimo/i:
CN1H 10UM 4" C-0 2PK
Scegli un formato
2 EA
102,00 €
102,00 €
A magazzinoDettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
102,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
102,00 €
A magazzinoDettagli
Materiali
polypropylene
Livello qualitativo
Dimensione pori
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
Codice cartuccia
Code 0 (2-222; O-rings)
Descrizione generale
Device Configuration: Cartridge
Note legali
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany