Yes, the filter membrane is hydrophilic.
Z741696
Nalgene® syringe filter units, disposable, polyethersulfone (PES) membrane
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm
Sinonimo/i:
sterile filtration, syringe filters
Scegli un formato
500,00 €
Scegli un formato
About This Item
500,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone membrane
polypropylene housing (w/green ring)
Sterilità
sterile (Certified sterile, non-cytotoxic and non-pyrogenic)
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 720-1320
Campo di misura del volume
2-10 mL
Diametro
13 mm
Dimensione pori
0.2 μm
Raccordi
female inlet (Luer-Lok®)
male outlet (Luer slip)
Compatibilità
suitable for application (sterile filtration and clarification of cell culture media, buffers and additives)
Categorie correlate
Descrizione generale
- Sample volume size: 2-10 mL
- Inlet: Female Luer-Lok®
- Outlet: Male Luer slip
Certified sterile, non-cytotoxic and non-pyrogenic. Do not autoclave.
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Is the filter hydrophilic?
1 risposta-