CN0672E06
Filtro per cartuccia Polygard® CN
pore size 0.6 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinonimo/i:
Polygard-CN Cartridge Filter 20 in. 0.6 μm Code 7 Ethylene-Propylene
Scegli un formato
3.093,00 €
Spedizione prevista il15 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
3.093,00 €
Spedizione prevista il15 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
EPR seal
polypropylene
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Polygard
Parametri
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Lunghezza nominale della cartuccia
20 in. (50 cm)
Diametro
7.0 cm (2.75 in.)
Superficie filtrante
0.84 m2
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤100 mg
Dimensione pori
0.6 μm nominal pore size
0.6 μm pore size
input
sample type liquid
Codice cartuccia
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descrizione generale
®
® A variety of connection options are offered for easy adaptation to existing housings.
Nota sulla preparazione
10 cicli in autoclave o SIP a 126 °C per 30 min
30 min con acqua calda a 80 °C
Risultati analitici
Altre note
- Capacità di ritenzione: riduzione della contaminazione microbiologica
- Modalità d′azione: filtrazione (nominale)
- Applicazione: bioprocesso
- Uso previsto: efficiente riduzione della contaminazione da particelle e microrganismi
- Istruzioni per l′uso: consultare il manuale d′uso delle cartucce Polygard® e CLARIGARD®
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.