Documenti fondamentali
CN03F2001
Millipore
Filtro per cartuccia Polygard® CN
pore size 0.3 μm, Code F (double open end w/flat gaskets)
Sinonimo/i:
CN CARTRIGE C-F 20" 0.3UM
Scegli un formato
1 EA
378,00 €
378,00 €
A magazzinoDettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
378,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
378,00 €
A magazzinoDettagli
Materiali
polypropylene
Dimensione pori
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm pore size
Codice cartuccia
Code F (double open end w/flat gaskets)
Descrizione generale
Device Configuration: Cartridge
Note legali
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany