Documenti fondamentali
CLVL01TP3
Millipore
Durapore® 0.1 µm, High Area, Cartridge
pore size 0.1 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 0
Scegli un formato
3 PKG
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 PKG
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Materiali
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Durapore®
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Durapore® II
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
10 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Dimensioni del dispositivo
10 in.
Superficie filtrante
1.1 m2
Impurezze
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤30 mg/cartridge
Matrice
Durapore® High Area  
Dimensione pori
0.1 μm pore size
Codice
Code 0
Descrizione generale
Device configuration: Cartridge
Cartridge type: Liquid
Nota sulla preparazione
This product was manufactured with a Durapore®  membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Bacterial Retention: Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 107 CFU/cm2  using ASTM® F838 methodology.
Gravimetric Extractables: The extractables level was ≤ 30 mg per 10-inch cartridge after a 1.5 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature. 
Altre note
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany