CGW901S03
Capsule OptiScale matrice Polysep™ II di grado 2,0/1,2 µm nominale
pore size 2.0/1.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Sinonimo/i:
Polysep II Cartridge Filter 10 in. 2.0/1.2 μm Code 0
Scegli un formato
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Scegli un formato
About This Item
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene support (Spun bonded)
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Polysep™
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Polysep™
Parametri
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
tecniche
prefiltration: suitable
Lunghezza
10 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Diametro
7.1 cm (2.8 in.)
Superficie filtrante
0.46 m2
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤140 mg/cartridge
Matrice
Polysep™ II
pore size
2.0/1.2 μm nominal pore size
2.0/1.2 μm pore size
input
sample type liquid
Codice cartuccia
Code 0 (2-222; O-rings)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Altre note
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the first page of Visual Inspection Guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Nota sulla preparazione
30 min with hot water @ 80 °C
10 autoclave cycles or SIP @ 121 °C for 30 min
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2