CC115
Chicken Tenascin
from embryonic chicken brains, liquid, 0.755 mg/mL, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Cytotactin, Tenascin-C
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Chicken Tenascin,
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
PM
large molecular weight polypeptide 190 kDa
large molecular weight polypeptide 200 kDa
large molecular weight polypeptide 220 kDa
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
0.755 mg/mL
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
chicken ... CNTN5(395317)
Descrizione generale
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Protocolli
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.