Documenti
BX1791
Supelco
Isobutyl Alcohol
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Isobutyl Alcohol, Isobutanol, 2-Methyl-1-propanol, 2-methyl-1-propanol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2OH
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
201-148-0
agenzia
meets USP/NF
Livello qualitativo
Tensione di vapore
12 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.01% Carbonyl compounds (as butyraldehyde)
≤0.02% Carbonyl compounds (as 2-butanone)
≤0.1% Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 80 g/L in H2O)
P. eboll.
106-108 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-108 °C
Temp. transizione
flash point 28 °C
Solubilità
85 g/L
Densità
0.802 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Assay (GC): 99.0% min
Carbonyl compounds (as 2-butanone): 0.02% max
Carbonyl compounds (as butyraldehyde): 0.01% max
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Solubility in water: To pass test
Titrable acid: 0.0005meq/g max
Water (H2O): 0.1% max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup