Documenti fondamentali
BX1633
Supelco
Buffer pH 10.0 Blue
Sinonimo/i:
buffer
Autenticatiper visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to NIST
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
  • Traceable to NIST standards
  • A ready-to-use solution available in a sealed bottle with convenient packaging to protect against contamination
  • Accompanied with a certificate of analysis (CoA) for an effective audit
  • Accurate up to +/- 0.01 at 25 °C
  • The expiry date of the product can be found in the CoA
  • Uncertainty value calculated includes for the duration of transportation and storage as well
Caratteristiche e vantaggi
This pH 10.00 buffer solution can be used in routine analytical processes for the calibration of pH meters and maintaining pH of solutions.
Specifiche
Tolerance: ±0.01
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2