Documenti
BI-2ML-B
Millipore
Anti-Jka (clone MS-15) Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-Jka from the clone MS-15, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
41116102
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Clone
MS-15, monoclonal
Confezionamento
pkg of 2 mL
Produttore/marchio commerciale
BIOSCOT
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Concentrazione
30-55 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotipo
IgM
applicazioni
clinical testing
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Applicazioni
Tube technique
Vialled, Labeled
Note legali
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1