Documenti fondamentali
BI0830
Sigma-Aldrich
Deblocking Reagent 3% Trichloroacetic Acid in Dichloromethane
Novabiochem®
Sinonimo/i:
DNA Reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
41116006
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
Novabiochem®
Livello qualitativo
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Biosynthesis Novabiochem®
Applicazioni
BI0830-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0830-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0830-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0830-P4000 is packaged in 38/430 poly coated glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Risultati analitici
Color (APHA): 20APHA max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Trichloroacetic acid (by titration): 2.95-3.05% w/v
Water (H2O): 200ppm max
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)