Documenti fondamentali
BI0349
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B2 60% Lutidine in Acetonitrile
Biosynthesis Novabiochem®
Sinonimo/i:
dna
About This Item
Codice UNSPSC:
41116006
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Colore
APHA: ≤50
Temp. transizione
flash point 10.0 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
BI0349-0200 is packaged in 24/400 glass bottles
BI0349-0505 is packaged in GL45 glass bottles
BI0349-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Risultati analitici
Assay (2,6-lutidine)59.0-61.0% v/vAssay (acetonitrile)39.0-41.0% v/vColor (APHA)50 maxComponent: 2,6-Lutidine Purity98.0% minComponent: Acetonitrile Purity (By GC)99.9% minFormLiquidWater (H2O)200ppm max
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup