Documenti fondamentali
L050150
Sigma-Aldrich
Cap B2
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Sinonimo/i:
Cap B
Scegli un formato
500 ML
116,00 €
1.25 L
157,00 €
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
116,00 €
1.25 L
157,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tipo
for DNA synthesis
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Impurezze
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
clear
Compatibilità
conforms to structure (GC, Formulation)
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Descrizione generale
Cap B solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine and N-methylimidazole (NMI), is mixed in situ with Cap A solution during the capping (acetylation) reaction. Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.Tetrahydrofurane has been replaced by acetonitrile in ÄKTA Cap B1 and B2.Cap B is configured for ÄKTA formulation.
Nota sulla preparazione
Acetonitrile / Pyridine 4/6 (v/v)
Altre note
Cap B2 solution, containing acetonitrile (ACN) and pyridine, is mixed in situ with Cap A and Cap B1 solution during the capping (acetylation) reaction.
Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Note legali
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Cap A
Sigma-Aldrich
L040082
Cap A
Cap A configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Sigma-Aldrich
L040080
Cap A
Cap B configured for ABI
Sigma-Aldrich
L050030
Cap B