Documenti fondamentali
BI0347
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B1 40% Acetic Anhydride in Acetonitrile
Biosynthesis Novabiochem®
Sinonimo/i:
dna
About This Item
Codice UNSPSC:
41116006
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Temp. transizione
flash point 9.4 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
BI0347-0200 is packaged in 24/400 glass bottles
BI0347-0505 is packaged in GL45 glass bottles
BI0347-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Risultati analitici
Assay (acetic anhydride): 39.0-41.0% v/v
Assay (acetonitrile): 59.0-61.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Component: Acetic Anhydride Purity: 99.0% min
Component: Acetonitrile Purity (By GC): 99.9% min
Form: Clear liquid
Water (H2O): 100ppm max
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
48.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.4 °C - closed cup