Documenti fondamentali
BI0342
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B, 1-Methylimidazole/Tetrahydrofuran/Pyridine 1/8/1 (v/v/v)
Biosynthesis Novabiochem®
Sinonimo/i:
DNA Reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
41116006
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
P. eboll.
66.2 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point <4.4 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
BI0342-0200 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0342-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0342-2500 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0342-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Risultati analitici
Assay (1-methylimidazole) (by density): 9.0-11.0% v/v
Assay (pyridine) (by density): 9.0-11.0% v/v
Assay (tetrahydrofuran) (by density): 78.0-82.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum:
Water (H2O): 300ppm max
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
<39.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
< 4.4 °C