Documenti fondamentali
AX0152
Supelco
Acetonitrile
≥99.9% (GC), anhydrous, biotech. grade
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
About This Item
Formula condensata:
CH3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.05
Beilstein:
741857
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
200-835-2
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Acetonitrile, anhydrous, Biotechnology, ≥99.9% (GC)
Grado
anhydrous
biotech. grade
Livello qualitativo
200
300
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
973 °F
Limite di esplosione
16 %
tecniche
GC/GC: suitable
Impurezze
≤0.6 μeq/g Titrable base
≤1 ppm Free amine (as dimethylamine)
≤10 ppm Water (H2O)
≤2.0 μeq/g Titrable acid
Residuo dopo evaporazione
≤5 ppm
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. ebollizione
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 2 °C
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤200 nm
Assorbanza UV
λ: 200 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 220 nm Amax: ≤0.30
λ: 230 nm Amax: ≤0.08
λ: 240 nm Amax: ≤0.03
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 270 nm Amax: ≤0.02
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
anhydrous, Biotechnology
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFree amine (as dimethylamine)1ppm maxRefractive index (n 20/D)1.3434-1.3446Titrable acid2.0µeq/g maxTitrable base0.6µeq/g maxUV Abs. at 200 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.60AU maxUV Abs. at 220 nm0.30AU maxUV Abs. at 230 nm0.08AU maxUV Abs. at 240 nm0.03AU maxUV Abs. at 250 nm0.03AU maxUV Abs. at 270 nm0.02AU maxUV Abs. at 300 nm0.01AU maxUV Abs. at 350 nm0.01AU maxUV Cut-off200nm maxWater (H2O)10ppm max
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup