Documenti fondamentali
AR001
Sigma-Aldrich
Freund′s Complete Adjuvant
Sinonimo/i:
FCA
Scegli un formato
50 ML
181,00 €
181,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
181,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
181,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Condizioni di spedizione
wet ice
Applicazioni
Composition:
85% Drakeol 6VR (Mineral Oil)
15% Mannide Monooleate (Arlacel A)
20 mg Mycobacterium
Research Category
All
Stoccaggio e stabilità
Store at 2-8°C for up to twelve months.
Note: This material is of U.S. origin and donor animals were free from visible disease at the time of blood collection.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1