AP504F
Goat Anti-Human IgG γ chain Antibody, FITC conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from goat
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Fragment Specific Secondary Antibodies
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2