Documenti fondamentali
AP2501000
Millipore
Filtro a membrana in fibra di vetro con legante, pori da 2,0 μm
Millipore, filter diam. 10 mm, hydrophilic, thickness 1.2 mm
Sinonimo/i:
Glass Fiber Filter with binder
Scegli un formato
100 FILTERS
48,60 €
48,60 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 FILTERS
48,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
48,60 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Materiali
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
Descrizione
2.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 10 mm diameter
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
100 °C max. temp.
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
Diametro
10 mm
Diam. filtro
10 mm
Spessore
1.2 mm
Dimensione pori
2.0 μm pore size
90 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
  • Prefiltration for 0.9 to 8.0 ?m filters
  • Qualitative analysis
  • Clarification of aqueous solutions