AP187B
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, biotin-SP conjugate, Species Adsorbed
1.1 mg/mL, Chemicon®
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
1.1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
1:50,000-1:1,000,000 for ELISA using enzyme-conjugated streptavidin
1:10,000-1:100,000 for western blotting with chemiluminescent substrates.
1:500-1:5,000 for enzyme immunoohistochemistry on tissue sections.
1:200-1:1,000 for flow cytometry and fluorescence immunohisto /cytochemistry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 1.5 mL sterile distilled water.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3