AP1159
Anti-TNFRSF14 Mouse mAb (2G6-2C7)
liquid, clone 2G6-2C7, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Tumor Necrosis Factor Receptor Super family 14
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G6-2C7, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNFRSF14(8764)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g)
Paraffin Sections (1 g/ml)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
293T cells
Human pancreatic cancer tissue