AP1004700
Filtri a membrana in fibra di cellulosa
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Tamponi assorbenti
Scegli un formato
66,60 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
66,60 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
cellulose fiber
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
0.031-0.039 in.
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
- I tamponi assorbenti in cellulosa, da 47 mm di diametro, sono perfetti per lo sviluppo di colture di microrganismi su membrana
- I tamponi assorbenti proteggono la membrana in condizioni di pressione elevata o di flusso rapido
- Sono utilizzati come supporto per i filtri nei monitor Millipore per le analisi di contaminazione
- Imbevuti di terreno di crescita, possono anche essere impiegati per la coltura di microorganismi su membrana
- Disponibili in confezioni da 100 pz.
Applicazioni
- Monitoraggio dell′aria
- Monitoraggio ambientale
- Monitoraggio della contaminazione via aerosol
- Protezione dei filtri a membrana in condizioni di pressione o flusso elevati
Caratteristiche e vantaggi
- Evita il danneggiamento della membrana in condizioni di pressione elevata o di flusso rapido
- Gli spaziatori a rete permettono di combinare le diverse fasi di filtrazione in un solo passaggio, con conseguente risparmio di tempo
- L′impiego di spaziatori a rete aumenta la portata e l′efficienza delle membrane
- Nella filtrazione in serie, gli spaziatori evitano che i pori della membrana sovrastante vengano occlusi dalla membrana sottostante.