ABT66
Anti-CADM1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Cell adhesion molecule 1, Immunoglobulin superfamily member 4, IgSF4, Nectin-like protein 2, NECL-2, Spermatogenic immunoglobulin superfamily, SgIgSF, Synaptic cell adhesion molecule, SynCAM, Tumor suppressor in lung cancer 1, TSLC-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CADM1(23705)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected CADM1 in 10 µg of PC3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Isoform 1 (48 kDa), Isoform 2 (37 kDa).
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
PC3 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1