ABT256
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Collagen alpha-1(I) chain, Alpha-1 type I collagen
Scegli un formato
426,00 €
Spedizione prevista il10 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
426,00 €
Spedizione prevista il10 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Telo-Collagen Type I, A1/COL1A1, from rabbit, purified by affinity chromatography
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human, sheep
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL1A1(1277)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Telo-Collagen Type I, A1/COL1A1 in mouse lung tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Telo-Collagen Type I, A1/COL1A1 in mouse lung tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Telo-Collagen Type I, A1/COL1A1 in 1 µg of mouse liver tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2