ABT1370M
Anti-Versican Antibody, Beta Domain
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 2, Glial hyaluronate-binding protein, GHAP, Large fibroblast proteoglycan, PG-M
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Vcan(114122)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Versican, Beta Domain in Embryonic day 16 rat eye, P0, P9 and adult rat retina (Popp, S., et. al. (2004). Exp Eye Res. 79(3):351-6) and Embryonic day 16, 19 rat brain and postnatal day 7 cerebellum, embryonic day 19 spinal cord (Popp, S., et. al. (2003). Dev Dyn. 227(1):143-9).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Versican, Beta Domain in purified proteoglycans from a PBS extract of 7-day rat brain with chondroitinase ABC treatment (Popp, S., et. al. (2003). Dev Dyn. 227(1):143-9).
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Versican, Beta Domain in rat eye retina tissue.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1