ABT114
Anti-LPA receptor 5 Antibody (GPR92)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Lysophosphatidic acid receptor 5, LPA receptor 5, LPA-5, G-protein coupled receptor 92, G-protein coupled receptor 93
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LPAR5(57121)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Immunocychemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected LPAR5 in TF1 cells, non-transfected CHEM-1 cells and CHEM-1 cells transfected with LPAR5(GPR92) (Catalogue. No. HTS209C - Transfected Cell Line).
NOTE: The protein used to make the transfected CHEM1 cell line is full length LPAR5.
Qualità
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected LPA receptor 5 on 10 µg of K562 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
K562 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1