Vai a
MABE339
Anticorpo anti-p53 (wild-type), clone PAb1620
clone Pab1620, from mouse
Sinonimo/i:
Cellular tumor antigen p53, Tumor suppressor p53
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
466,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
Pab1620, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
18
466,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
Pab1620, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP53(7157)
General description
La proteina p53 wild-type si trova nel nucleo di tutte le cellule di mammifero normali, dove risulta essere coinvolta nella regolazione della proliferazione cellulare. La proteina normale è caratterizzata da un'emivita molto breve ed è presente in quantità minime nei tessuti e nelle cellule normali. Al contrario, la proteina p53 mutata prodotta dalle cellule maligne è generalmente frutto di una mutazione puntiforme nel gene p53, dove questa sostituzione di un singolo amminoacido si traduce in un prolungamento significativo dell'emivita della proteina. L'accumulo di alti livelli di p53 rappresenta un potenziale nuovo marcatore di malattia maligna.
Visualizzato a ~53 kDa
Immunogen
Cellule tumorali VLM di topo.
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anticorpo anti-p53 (wild-type), clone PAb1620, è un anticorpo monoclonale di topo per la rivelazione della proteina p53 (wild-type), nota anche come antigene tumorale cellulare p53 o soppressore tumorale p53, e il suo uso è stato convalidato in analisi di WB & IHC.
Saggio immunoistochimico: questo anticorpo alla diluizione 1:50 ha permesso di rivelare la proteina p53 in tessuto cerebrale umano sano.
Immunoprecipitazione: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione di p53 in un saggio di IP (Lu, X., et al. (1992). Cell. 70(1):153-161).
Saggio immunoistochimico: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione di p53 in campioni di cute dorsale prelevata da tronchi animali (Kramata, P., et al. (2005). Cancer Res. 65(9):3577-3585.) e di tessuti di alcune neoplasie umane (Cordon-Cardo, C., et al, (1991). 51(23 Pt 1):6372-6380).
Sottocategoria di ricerca
Ciclo cellulare, replicazione del DNA & riparazione del DNA.
Physical form
Formato: purificato
IgG2aκ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione con proteina G
Preparation Note
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Controllo
Lisato di tessuto cerebrale di topo.
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto cerebrale di topo.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 1 µg/mL ha rivelato la proteina p53 in lisato di tessuto cerebrale di topo.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MABE327ABE286SAB4503015
clone
Pab1620, monoclonal
clone
DO-1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
Gene Information
human ... TP53(7157)
Gene Information
human ... TP53(7157)
Gene Information
human ... TP53(7157)
Gene Information
human ... TP53(7157)
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c