Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 45,70 € |
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 79,30 € |
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 116,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 232,00 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 783,00 € |
Informazioni su questo articolo
45,70 €
Nome del prodotto
6-Thioguanine, ≥98%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
≥300 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light greenish-yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
InChI
1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
InChI key
WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... IMPDH1(3614), IMPDH2(3615)
General description
Application
- to induce autophagy and apoptosis in colorectal cancer cell lines HCT116
- as a selection marker in the mutation and survival assay in chinese hamster lung fibroblasts culture V79
- as a selection marker in clonogenic Lung metastasis assay of 4T1-luc cells
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| form powder | form lyophilized powder | form - | form powder |
| assay ≥98% | assay ~98% | assay - | assay - |
| solubility 1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light greenish-yellow | solubility 1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility - | solubility - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Thioguanine
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?