ABS2202
Anti-Cas9
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
SpCas9, CRISPR-associated endonuclease Cas9
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
Streptococcus pyogenes, bacteria
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected Cas9 in non-transfected HEK293H and HEK293H transfected with pCDNA3.0-Cas9.
Western Blotting Analysis: 10 µg/mL from a representative lot detected Cas9 in HEK293H cell lysate from cells transfected with pCDNA3.0-Cas9.
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Cas9 in HEK293 cells transfected with Cas9 from Streptococcus pyogenes.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1