ABS2183M
Anti-Coagulation factor VIIa
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Coagulation factor VII, EC: 3.4.21.21, Proconvertin, Serum prothrombin conversion accelerator, SPCA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
primate (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... F7(2155)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Coagulation factor VIIa in umbilical cord veins.
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Coagulation factor VIIa in 10 µg of human placental tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2