ABS2099
Anti-STRN3
from rabbit
Sinonimo/i:
Cell cycle autoantigen SG2NA, S/G2 antigen
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STRN3(29966)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected STRN3 in 10 µg of NIH3T3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash