Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 609,00 € |
Informazioni su questo articolo
609,00 €
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
>50 units/mg protein (Bradford)
purified by
chromatography
solubility
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless (10U/0.3mL)
foreign activity
chitinase <1.0 units/mg protein
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, >50 units/mg protein (Bradford) | description buffered aqueous glycerol solution, ≥15 units/mg protein (E1%) | description lyophilized powder (essentially salt free), ≥200 units/g solid | description chromatographically purified, lyophilized powder, free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research |
| specific activity >50 units/mg protein (Bradford) | specific activity ≥15 units/mg protein (E1%) | specific activity ≥200 units/g solid | specific activity >200 USP units/mg solid |
| form lyophilized powder | form buffered aqueous glycerol solution | form lyophilized powder (essentially salt free) | form - |
| solubility H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless (10U/0.3mL) | solubility 0.1 M acetate buffer, pH 5.5: soluble | solubility H2O: soluble 0.90-1.10 mg/mL | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| purified by chromatography | purified by - | purified by - | purified by - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?