ABS1633
Anti-IST1 Homolog
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
hIST1, Putative MAPK-activating protein PM28
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IST1(9798)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IST1 Homolog in Western Blotting applications (Bajorek, M., et. al. (2009). Nat Struct Mol Biol. 16(7):754-62; Bajorek, M., et. al. (2009). Mol Biol Cell. 20(5):1360-73).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected IST1 Homolog in Immunofluorescence applications (Bajorek, M., et. al. (2009). Mol Biol Cell. 20(5):1360-73).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected IST1 Homolog in 10 µg of Raji cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1