ABN98
Anti-Neurexin-1-alpha Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Neurexin-1-alpha, Neurexin I-alpha, Neurexin1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NRXN1(9378)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Adhesion (CAMs)
Qualità
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Neurexin-1-alpha on 10 µg of human cerebellum tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
UniProtKB/Swiss-Prot Q9ULB1 (NRX1A_HUMAN) entry describes 3 isoforms produced by alternative promoter usage and alternative splicing. Reference (Accolade/Related Documents) TIG JANUARY 1998 VOL. 14 No. 1 indicates that multiple neurexin isoforms are generated from three genes by alternative promoters and alternative splicing.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human cerebellum tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1